Läs mer
Brady Magicard™ 600 Duo
Produktkod. 30067355 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067355 Vitt
1 options
Produktkod. 30067355 Leverantör Brady Leverantörsnummer 321949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20845.00 SEK
    16915.50 SEK / Paket med 1
    Save 3929.50 SEK
    18% Av
I lager
Snabbare utskriftshastighet, högre kvalitet och optimerade säkerhetsfunktioner, wifi aktiverat Magicard 600 integreras sömlöst med befintlig infrastruktur för att leverera säker bearbetning av ID-uppgifter.
  • Högkvalitativa utskrifter - The Magicard 600 erbjuder ett brett färgspektrum och skriver ut i 600 x 300 dpi– perfekt när du behöver fotokort med superskarp text i små teckensnitt
  • Antibedrägeri - The Magicard 600 har möjlighet att skriva ut en anpassningsbar HoloKote™ vattenstämpel på varje kort. Varje enhet kan lagra upp till 10 anpassade HoloKote™ mönster.
  • Duplexutskrift - skriv ut på båda sidor av kortet i fullfärg med vår YMCKO-film eller ena sidan i fullfärg och baksidan i svart med vår YMCKOK-film.
  • Digital Shredding™ - när data väl har använts för utskriftsjobbet fragmenteras den, vilket gör den omöjlig att återställa, vilket bidrar till att säkerställa att skrivaren inte är ett datalager.
  • Threat Benchmarking – där vi kör säkerhetsskanningar mot National Vulnerabilities Database och driver regelbundna uppdateringar till enheten, vilket säkerställer att skrivarprogramvaran och tillhörande systemkonfiguration överensstämmer med högsta säkerhetsnivåer.
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Vitt
Visningstyp Enfärgad LCD
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 18,7 tum
Bredd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 475 mm
Bredd (metrisk) 211 mm
Höjd (engelska) 9,8 tum
Höjd (metrisk) 248 mm
Djup (engelska) 18,7 tum
Djup (metriskt) 475 mm
Färgkapacitet Fullfärg
Beskrivning Magicard 600 Duo-kortskrivare
Displaystorlek 60.00 x 24.00 mm
Inkluderar Detta Magicard 600-skrivaren levereras med ett kortinmatningsfack, ett kortutmatningsfack, en Wi-Fi Dongle, en PSU (inklusive UK- och EU-kabel, en USB Kabel, ett rengöringskort och en snabbstartsguide.
Språk Engelska
Modell Magicard 600
Upplösning 600 x 300 dpi
Kontakttyper USB 3.0 Typ A, Wi-Fi , Ethernet
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Vikt (metrisk) 4.7 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Kvantitet 1 st
Garanti 3 år MagiCover Plus
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer 3652-5021/3