Läs mer
Brady Magicard™ CR80 självhäftande PVC-kort
Produktkod. 30067365 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067365 Vitt
1 options
Produktkod. 30067365 Leverantör Brady Leverantörsnummer 322004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 SEK
    2025.00 SEK / Paket med 500
    Save 320.00 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Vanligt vitt PVC-kort (CR80) med självhäftande baksida.
  • Förgodkänd för bästa utskriftskvalitet på Magicard Skrivare.
  • Självhäftande baksida.
  • Paket med 500 kort.
Specifikationer
Kvantitet 500 Pk.
Produkttyp Emblem
Alternativt artikelnummer M9007-011
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Meddelande Tom
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Höjd (metrisk) 86 mm
Tjocklek 0.575 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum
Bredd (metrisk) 54 mm
Etiketttyp Kort för skrivare
För användning med (utrustning) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8