Läs mer
Brady Magicard™ CR80 PVC-kort med HoloPatch
Produktkod. 30067370 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067370 Vitt
1 options
Produktkod. 30067370 Leverantör Brady Leverantörsnummer 322002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1080.00 SEK / Paket med 500
    Save 175.00 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Vanligt vitt PVC-kort (CR80) med HoloPatch™ för extra visuell säkerhet.
  • Förgodkänd för bästa utskriftskvalitet på Magicard Skrivare.
  • HoloPatch™ för extra visuell säkerhet.
  • Paket med 500 kort.
Specifikationer
Kvantitet 500 Pk.
Produkttyp Emblem
Alternativt artikelnummer M9006-796
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Meddelande Tom
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Höjd (metrisk) 86 mm
Tjocklek 0.762 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum
Bredd (metrisk) 54 mm
Etiketttyp Kort för skrivare
För användning med (utrustning) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8