Läs mer
Brady Magicard™ CR80 PVC-kort med Mag Stripe och HoloPatch
Produktkod. 30067369 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067369 Vitt
1 options
Produktkod. 30067369 Leverantör Brady Leverantörsnummer 322003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 SEK
    1350.00 SEK / Paket med 500
    Save 240.00 SEK
    15% Av
I lager
Vanligt vitt PVC-kort (CR80) med magnetremsa och HoloPatch™ för extra visuell säkerhet.
  • Förgodkänd för bästa utskriftskvalitet på Magicard Skrivare.
  • Magnetremsa kan programmeras med Magicard Skrivare.
  • HoloPatch™ för extra visuell säkerhet.
Specifikationer
Kvantitet 500 Pk.
Produkttyp Emblem
Alternativt artikelnummer M9006-797
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Meddelande Tom
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Höjd (metrisk) 86 mm
Tjocklek 0.762 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum
Bredd (metrisk) 54 mm
Etiketttyp Kort för skrivare
För användning med (utrustning) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8