Läs mer
Brady Magicard™ CR80 PVC-kort
Produktkod. 30067350 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067350 Vitt
1 options
Produktkod. 30067350 Leverantör Brady Leverantörsnummer 322000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.00 SEK
    675.00 SEK / Paket med 500
    Save 119.00 SEK
    14% Av
Vanligt vitt PVC-kort (CR80).
  • Förgodkänd för bästa utskriftskvalitet på Magicard Skrivare.
  • Standard CR-80-format.
  • Paket med 500 kort.
Specifikationer
Kvantitet 500 Pk.
Produkttyp Emblem
Alternativt artikelnummer M9006-793
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Meddelande Tom
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Höjd (metrisk) 86 mm
Tjocklek 0.762 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum
Bredd (metrisk) 54 mm
Etiketttyp Kort för skrivare
För användning med (utrustning) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8