Läs mer
Brady Magicard™ CR80 omskrivbara kort
Produktkod. 30067361 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067361 Vitt
1 options
Produktkod. 30067361 Leverantör Brady Leverantörsnummer 322005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1147.50 SEK / Paket med 100
    Save 182.50 SEK
    13% Av
I lager
Vanligt vitt PVC-kort (CR80).
  • Förgodkänd för bästa utskriftskvalitet på Magicard Skrivare.
  • Skriv om ditt kort flera gånger.
  • Paket med 100 kort.
Specifikationer
Kvantitet 100 Pk.
Produkttyp Emblem
Alternativt artikelnummer E9323
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Meddelande Tom
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Höjd (metrisk) 86 mm
Tjocklek 0.762 mm
Bredd (engelska) 2,1 tum
Bredd (metrisk) 54 mm
Etiketttyp Kort för skrivare
För användning med (utrustning) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8