Description
- Detta högkvalitativa, monokroma band garanterar att skriva ut 1000 enkelsidiga kort.
- Inkluderar en rengöringsrulle för dammfria utskrifter.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Silver |
| För användning med (utrustning) | Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100 |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Bredd (engelska) | 2,4 tum |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Bredd (metrisk) | 60 mm |
| Mått (L x B) | 10 m x 60 mm |
| Beskrivning | Magicard Monokrom film - Silver |
| Show More |