Läs mer
Brady Magicard™ Pronto100
Produktkod. 30067339 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067339 Vitt
1 options
Produktkod. 30067339 Leverantör Brady Leverantörsnummer 321936
Designad från grunden för att vara bäst i klassen: Pronto100 är liten men kraftfull. Med fokus på hög hastighet, högsta kvalitet och med miljön en nyckelfaktor i varje aspekt av dess design och tillverkning, utvecklad för att överträffa förväntningarna hos dagens teknikkunniga och uppkopplade konsumenter.
  • Hög hastighet– Pronto100 erbjuder den högsta utskriftshastigheten i Magicards minsta skrivarpaket som finns tillgängligt idag.
  • Utskrift av hög kvalitet– Genom att leverera fotorealistisk färgåtergivning och garanterat högkvalitativ kant-till-kant-utskrift kommer dina utskrivna kort aldrig att se så bra ut.
  • Inmatnings- och utmatningsbehållare placerad på framsidan av skrivaren för enkel åtkomst i receptionen.
  • Pålitlig identitet - A HoloKote™ säkerhetsvattenstämpel kan skrivas ut över kortets yta. Pronto 100 kommer med 3 standarddesigner.
  • Digital Shredding™ - när data väl har använts för utskriftsjobbet fragmenteras den, vilket gör den omöjlig att återställa, vilket bidrar till att säkerställa att skrivaren inte är ett datalager.
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Vitt
Visningstyp Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (engelska) 7,1 tum
Längd (metrisk) 255 mm
Bredd (metrisk) 180 mm
Höjd (engelska) 8,2 tum
Höjd (metrisk) 208 mm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 255 mm
Färgkapacitet Fullfärg
Beskrivning Magicard Pronto 100 kortskrivare
Inkluderar Denna Pronto 100-skrivare levereras med en PSU (inklusive kabel från Storbritannien och EU), en USB kabel, ett rengöringskort och en snabbstartsguide.
Modell Pronto 100
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Ethernet, USB 2.0 Typ A värdport (1 baksida)
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Kvantitet 1 st
Garanti 3 år MagiCover Limited
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer 3100-0001/3