Läs mer
Invitrogen™ MagicMark™ XP Western Protein Standard
Produktkod. 10610856
Change view
Kvantitet:
50μ L
250μ L
4 x 250 μl
Förpackningsstorlek:
250µL
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10610856 50μ L Varje
10227592 250μ L 250µL
15573267 4 x 250 μl Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10610856 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1172.00 SEK
    1031.65 SEK / 50µL
    Save 140.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
50μ L av bruksfärdig standardblandning tillhandahålls i en plastflaska; Laddningsbuffert består av 125 mM Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4 % glycerol, 3 % SDS och 0,025 % bromfenolblått
Speciellt utformad för enkel och bekväm uppskattning av proteinmolekylvikt direkt på Western blots
  • MagicMark XP Western Protein Standard består av nio rekombinanta proteiner (–20 220 kDa), som var och en innehåller ett IgG-bindningsställe
  • IgG-bindningsstället binder den primära eller sekundära antikroppen som används för detektering av målproteinet, vilket möjliggör direkt visualisering av standarden på western blöten
  • De MagicMark XP Standard är kompatibel med de flesta västerländska kit och substrat (kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande)
  • Proteinstandarden levereras i ett format färdigt att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning
  • Förvara vid -20 °C
Användningsområden
  • Western blotting: detektion av de nio ofärgade banden via detektionsmetoden som används för målproteinet. Kompatibel med kemiluminescerande substrat och fluorescerande sekundära antikroppar (rekommenderas inte för antikroppar märkta med fluor i 500 550 –nm-kanalen)
  • Uppskattning av proteinstorlek: proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och på western blot med hjälp av western blot-detektionsmetod
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 50μ L av bruksfärdig standardblandning tillhandahålls i en plastflaska. Laddningsbuffert består av 125 mM Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4 % glycerol, 3 % SDS och 0,025 % bromfenolblått.
Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod Användardefinierat detektionssystem
Antal markörer 9
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 20 till 220 kDa
Gelkompatibilitet Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Kvantitet 50μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje MagicMark
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA