Läs mer
Invitrogen™ MagicMark™ XP Western Protein Standard
Produktkod. p-4924116
Change view
Kvantitet:
50μ L
250μ L
Förpackningsstorlek:
250µL
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10227592 250μ L 250µL
10610856 50μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10227592 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5602
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
250μ L av bruksfärdig standardblandning tillhandahålls i en plastflaska; Laddningsbuffert består av 125 mM Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4 % glycerol, 3 % SDS och 0,025 % bromfenolblått
Speciellt utformad för enkel och bekväm uppskattning av proteinmolekylvikt direkt på Western blots
  • MagicMark XP Western Protein Standard består av nio rekombinanta proteiner (–20 220 kDa), som var och en innehåller ett IgG-bindningsställe
  • IgG-bindningsstället binder den primära eller sekundära antikroppen som används för detektering av målproteinet, vilket möjliggör direkt visualisering av standarden på western blöten
  • De MagicMark XP Standard är kompatibel med de flesta västerländska kit och substrat (kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande)
  • Proteinstandarden levereras i ett format färdigt att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning
  • Förvara vid -20 °C
Användningsområden
  • Western blotting: detektion av de nio ofärgade banden via detektionsmetoden som används för målproteinet. Kompatibel med kemiluminescerande substrat och fluorescerande sekundära antikroppar (rekommenderas inte för antikroppar märkta med fluor i 500 550 –nm-kanalen)
  • Uppskattning av proteinstorlek: proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och på western blot med hjälp av western blot-detektionsmetod
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 250μ L av bruksfärdig standardblandning tillhandahålls i en plastflaska. Laddningsbuffert består av 125 mM Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM DTT, 17,4 % glycerol, 3 % SDS och 0,025 % bromfenolblått.
Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod Användardefinierat detektionssystem
Antal markörer 9
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 20 till 220 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Kvantitet 250μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje MagicMark
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Ofläckat
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA