Läs mer
Invitrogen™ MagicMedia™E. coli uttrycksmedium, pulver
Beskrivning
Innehåller
Består av en egenutvecklad komponent A (i folieformat pulver) och komponent B (i buffertvätskeformat).
MagicMedia™E. coli Expression Medium är specifikt utformat för att dramatiskt öka utbytet av rekombinanta proteiner i T7-reglerade E. coli expressionssystem utan att övervaka kulturens OD (optisk densitet) eller lägga till inducerare. Det proprietära MagicMedia™ Beredningen gör det möjligt för E. coli- tillväxt att nå odlingsdensiteter 3 –10 gånger högre än de som uppnås med traditionella LB + IPTG-metoder, vilket gör att du kan:
MagicMedia™ E. coli Expression Medium finns i två bekväma format för att möta specifika behov: förblandat pulver förpackat i en bekväm, upplösbar påse (foliepåseformat) eller en färdig att använda, försteriliserad vätska. Formaten innehåller en egenutvecklad komponent A (i folieformat pulver) och komponent B (i buffertvätskeformat).
Består av: Komponent A (5 x 1 foliepåsar) och komponent B-buffert (5 x 1 flaska vätska).
- Uppnå –3 10 gånger högre proteinutbyten (Figur 1) med mycket mindre praktisk tid
- Eliminera tidskrävande OD-övervakningssteg, inokulera —helt enkelt, odla kulturen över natten och skörda (Figur 2)
- Minska odlingsvolymen för att förenkla hantering och uppskalningsprocesser
MagicMedia™ E. coli Expression Medium finns i två bekväma format för att möta specifika behov: förblandat pulver förpackat i en bekväm, upplösbar påse (foliepåseformat) eller en färdig att använda, försteriliserad vätska. Formaten innehåller en egenutvecklad komponent A (i folieformat pulver) och komponent B (i buffertvätskeformat).
Består av: Komponent A (5 x 1 foliepåsar) och komponent B-buffert (5 x 1 flaska vätska).
Beställningsinfo
Förvara i rumstemperatur (15 - 30 °C). Alla komponenter garanteras hållbara i sex månader när de förvaras på rätt sätt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Komponent A (5 x 1 foliepåsar) och komponent B-buffert (5 x 1 flaska vätska). Förvara i rumstemperatur (15 30 –C).° Alla komponenter garanteras hållbara i sex månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Form | Pulver |
| Formatera | Kit |
| Medietyp | E. coli Expression Media |
| Beredningsmetod | Autoklavera |
| Produkttyp | Uttrycksmedium |
| Produktlinje | MagicMedia |
| Kvantitet | 5 x 1 L |
| Art | Escherichia coli |