Läs mer
Invitrogen™ MagicMedia™E. coli uttrycksmedium, pulver
Kvantitet:
1 L
5 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
Innehåller
Innehåller en egenutvecklad komponent A (i folieformat pulver) och komponent B (i buffertvätskeformat).
MagicMediaE. coli Expression Medium är specifikt utformat för att dramatiskt öka utbytet av rekombinanta proteiner i T7-reglerade E. coli expressionssystem utan att övervaka kulturens OD (optisk densitet) eller lägga till inducerare. Det proprietära MagicMedia formuleringen gör det möjligt för E. coli- tillväxt att nå odlingsdensiteter 3- till 10 gånger högre än de som uppnås med traditionella LB + IPTG-metoder, vilket gör att du kan:
• Uppnå –3 10 gånger högre proteinutbyten (Figur 1) med mycket mindre praktisk tid
• Eliminera tidskrävande OD-övervakningssteg, inokulera —helt enkelt, odla kulturen över natten och skörda (Figur 2)
• Minska odlingsvolymen för att förenkla hantering och uppskalningsprocesser
• Idealisk för samtidig uttryck av flera kloner för applikationer med hög genomströmning
MagicMediaE. coli Expression Medium, pulver, består av en egenutvecklad komponent A (i foliepåsepulverformat) och komponent B (i buffertvätskeformat).
MagicMedia E. coli Expression Medium finns även i ett färdigt, försteriliserat vätskeformat (kat.nr. K6803).
• Uppnå –3 10 gånger högre proteinutbyten (Figur 1) med mycket mindre praktisk tid
• Eliminera tidskrävande OD-övervakningssteg, inokulera —helt enkelt, odla kulturen över natten och skörda (Figur 2)
• Minska odlingsvolymen för att förenkla hantering och uppskalningsprocesser
• Idealisk för samtidig uttryck av flera kloner för applikationer med hög genomströmning
MagicMediaE. coli Expression Medium, pulver, består av en egenutvecklad komponent A (i foliepåsepulverformat) och komponent B (i buffertvätskeformat).
MagicMedia E. coli Expression Medium finns även i ett färdigt, försteriliserat vätskeformat (kat.nr. K6803).
Beställningsinfo
Förvara komponent A (foliepåsar) och komponent B-buffert (vätska) vid rumstemperatur (15 - 30 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara komponent A (foliepåsar) och komponent B (vätska) i rumstemperatur (15 30 –°C). |
| Form | Pulver, vätska |
| Formatera | Kit |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Produktlinje | MagicMedia™ |
| Kvantitet | 1 L |
| Art | Escherichia coli |
Dokument
Product Information
Manuals
User Guide: MagicMedia E. coli Expression Medium
Version: B.0
Filstorlek: 115.1 kB
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
|---|---|---|---|
| K681010L2401 | Analyscertifikat | 26/12/2024 | K6810 |
| K681028C2401 | Analyscertifikat | 20/12/2024 | K6810 |
| K681019F2401 | Analyscertifikat | 26/08/2024 | K6810 |
| K681019C2401 | Analyscertifikat | 14/06/2024 | K6810 |
| K681025C2401 | Analyscertifikat | 14/06/2024 | K6810 |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ MagicMedia™E. coli uttrycksmedium, pulver >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering