Läs mer
JULABO™ MAGIO MS-1000F kyl-/värmecirkulator
Produktkod. 16826143
Spänning:
230 V
Produktkod. 16826143
Brand: JULABO™ 9032707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Apparaterna erbjuder extra starka tryck- och sugpumpar och uppfyller därmed de högsta kraven på temperaturreglering av externa applikationer.
  • USB förbindelse
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
  • RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
  • Integrerad programmerare
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • Ethernet
  • Analoga gränssnitt (tillbehör)
  • Idealisk för krävande externa applikationer
  • Enkel kontroll av komplexa applikationer
  • Flödeshastighet 16... 31 l/min, tryck 0,24 ... 0,92 bar, sug 0,03 ... 0,4 bar
  • Kontinuerligt justerbar, extremt kraftfull tryck-/sugpump
  • Stor, högupplöst TFT-pekskärm med flerspråkigt användargränssnitt
  • Delar som är i kontakt med mediet tillverkade av rostfritt stål
Specifikationer
Omgivningstemperatur 10 °C till 40 °C
Kapacitet (metrisk) 5 till 7,5 L
Certifikat och efterlevnad DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikationer USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Kylkapacitet 1 kW vid 20 °C
Pumptyp Trycksugspump
Temperaturområde -50 °C till +200 °C
Visa 16,9 cm TFT-pekskärm
För användning med (applikation) Kyl/Värme Cirkulator
Värmekapacitet 2 kW
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 0,24 till 0,92 bar
Max. Sugning -0,03 till -0,4 bar
Modell Magio MS-1000 F
Pumpkapacitet 16 till 31 l/min.
Säkerhetsklass 3 / FL
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Mått (L x B x H) 42 x 49 x 70 cm
Mått (LxBxH) Inredning 18 x 13 x 15 cm
Vikt (metrisk) 54.1 kg
Spänning 230 V