Läs mer
JULABO™ MAGIO MS-310F kyl-/värmecirkulator med naturligt köldmedium
Produktkod. 16846143
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
16846143 230 V Varje
1 options
Produktkod. 16846143 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9032713.N1
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Apparaterna erbjuder extra starka tryck- och sugpumpar och uppfyller därmed de högsta kraven på temperaturreglering av externa applikationer.
  • USB förbindelse
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
  • RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
  • Integrerad programmerare
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • Ethernet
  • Analoga gränssnitt (tillbehör)
  • Idealisk för krävande externa applikationer
  • Enkel kontroll av komplexa applikationer
  • Flödeshastighet 16... 31 l/min, tryck 0,24 ... 0,92 bar, sug 0,03 ... 0,4 bar
  • Kontinuerligt justerbar, extremt kraftfull tryck-/sugpump
  • Stor, högupplöst TFT-pekskärm med flerspråkigt användargränssnitt
  • Delar som är i kontakt med mediet tillverkade av rostfritt stål
Specifikationer
Omgivningstemperatur 10 °C till 40 °C
Kapacitet (metrisk) 3 till 4 l
Certifikat och efterlevnad DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikationer USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Kylkapacitet 0,26 kW @ 20 °C
Pumptyp Trycksugspump
Temperaturområde -30 °C till +200 °C
Visa 16,9 cm TFT-pekskärm
För användning med (applikation) Kyl/Värme Cirkulator
Värmekapacitet 2 kW
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 0,24 till 0,92 bar
Max. Sugning -0,03 till -0,4 bar
Modell Magio MS-310 F med naturligt köldmedium
Pumpkapacitet 16 till 31 l/min.
Kylmedel Naturligt köldmedium
Säkerhetsklass 3 / FL
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Mått (L x B x H) 23 x 40 x 65 cm
Mått (LxBxH) Inredning 13 x 15 x 15 cm
Vikt (metrisk) 29 kg
Spänning 230 V