Läs mer
JULABO™ MAGIO MS-310F kyl-/värmecirkulator
Spänning:
230 V
Beskrivning
- USB förbindelse
- Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
- RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
- Integrerad programmerare
- Integrerad extern Pt100-anslutning
- Ethernet
- Analoga gränssnitt (tillbehör)
- Idealisk för krävande externa applikationer
- Enkel kontroll av komplexa applikationer
- Flödeshastighet 16... 31 l/min, tryck 0,24 ... 0,92 bar, sug 0,03 ... 0,4 bar
- Kontinuerligt justerbar, extremt kraftfull tryck-/sugpump
- Stor, högupplöst TFT-pekskärm med flerspråkigt användargränssnitt
- Delar som är i kontakt med mediet tillverkade av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 10 °C till 40 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 3 till 4 l |
| Certifikat och efterlevnad | DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529) |
| Kommunikationer | USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP |
| Kylkapacitet | 0,26 kW @ 20 °C |
| Pumptyp | Trycksugspump |
| Temperaturområde | -30 °C till +200 °C |
| Visa | 16,9 cm TFT-pekskärm |
| För användning med (applikation) | Kyl/Värme Cirkulator |
| Värmekapacitet | 2 kW |
| Visa mer |