Läs mer
JULABO MAGIO MS-450F kyl-/värmecirkulator
Produktkod. 17744189
Change view
Kylmedel:
290 kr
R449A
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylmedel
17744189 290 kr
17754189 R449A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17744189 Leverantör JULABO Leverantörsnummer 9032714.N1
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Apparaterna erbjuder extra starka tryck- och sugpumpar och uppfyller därmed de högsta kraven på temperaturreglering av externa applikationer.
  • Idealisk för krävande externa applikationer
  • Enkel kontroll av komplexa applikationer
  • Kontinuerligt justerbar, extremt kraftfull tryck-/sugpump
  • Stor, högupplöst
  • TFT-pekskärm med flerspråkigt användargränssnitt
  • Delar som är i kontakt med mediet tillverkade av rostfritt stål
  • Integrerad programmerare
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • USB förbindelse
  • RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
  • Ethernet analoga gränssnitt (tillbehör)
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
  • Profibus DP (Åtföljande)
  • RS232/RS485-gränssnitt för onlinekommunikation
  • Anslutningar för magnetventil
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 till 4 l
Certifikat och efterlevnad CE
Kommunikationer USB, RS232, Ethernet, Modbus
Kylkapacitet 460 W
Flödeshastighet 16 till 31 l/min.
Pumptyp Centrifugal
Temperaturområde -30 °C till +200 °C
Typ Cirkulator
Kylmedel 290 kr
Elektriska krav 230 V / 50 Hz