Läs mer
JULABO MAGIO MS-800F kyl-/värmecirkulator, med naturliga köldmedier
Beskrivning
- Oavsett om det gäller grundforskning, materialtestning eller tekniska system, erbjuder MAGIO kylcirkulatorer högteknologiska lösningar för höga kundkrav.
- Denna kylmaskin arbetar med naturligt, miljövänligt köldmedium och har utvecklats med fokus på energieffektivitet. Detta innebär betydande besparingar på driftskostnaderna för ett flertal applikationer, vilket också innebär snabba amorteringar av anskaffningskostnaden. Samtidigt bidrar den lägre energiförbrukningen positivt till klimatskyddet.
- Idealisk för krävande externa applikationer
- Enkel kontroll av komplexa applikationer
- Kontinuerligt justerbar, extremt kraftfull tryck-/sugpump
- Flöde: 16 till 31 l/min
- Tryck: 0,24 till 0,92 bar
- Sug: 0,03 till 0,4 bar
- Stor, högupplöst TFT-pekskärm med flerspråkigt användargränssnitt
- Delar som är i kontakt med mediet tillverkade av rostfritt stål
- Integrerad programmerare
- Integrerad extern Pt100-anslutning
- USB förbindelse
- RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
- Ethernet
- Analoga gränssnitt (tillbehör)
- Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
- Anslutningar för magnetventil
- Integrerad pumpanslutning M16 x1
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 till 7,5 L |
| Kommunikationer | Ethernet, Modbus , RS232, RS485, Stakei, USB |
| Kylkapacitet | 0,86kW vid 20° C |
| Flödeshastighet | 16 till 31 l/min. |
| Pumptyp | Nedsänkningspump |
| Temperaturområde | -40 °C till +200 °C |
| Typ | Cirkulator |
| Elektriska krav | 200/230 V 50/60 Hz |