Läs mer
Fisherbrand™ MagLab™ Förvaringsset
Produktkod. 11942581 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blandat (Teal, Grön, Lila, Orange)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11942581 Blandat (Teal, Grön, Lila, Orange) Paket med 4
1 options
Produktkod. 11942581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.53 SEK
    660.31 SEK / Paket med 4
    Save 100.22 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa lagringsutrymme utan att tränga ihop begränsad arbetsyta. Fisherbrand™ MagLab™ Storage Set använder magnetisk montering för att förvara diverse labb- och kontorsmaterial utanför bänkskivan. Fyra förvaringsenheter tillverkade av slitstark, färgad ABS-plast.
Skapa labbförvaringsutrymme från din bänkskiva med MagLab™ lagringssystem.
  • Organisera enkelt vanliga labb- och kontorstillbehör från din bänkskiva
  • Robust ABS-plast är genomskinlig för enkel identifiering och åtkomst av innehåll
  • Moduluppsättningen innehåller fyra unika delar
    • MagRack™ rymmer fyra 50 mL-rör och nio 15 mL-rör
    • MagWipe™ håller en standard (110 mm x 210 mm) Kimwipes™ låda
    • MagPette™ rymmer två pipetter (passar de flesta populära stilar)
    • MagBox™ rymmer diverse tillbehör
  • Varje del har fyra kraftfulla magneter för ett säkert fäste på de flesta metallytor
  • Montera på icke-metalliska ytor med en självhäftande monteringsplatta i metall
Specifikationer
Produkttyp MagLab Förvaringsset
Färg Blandat (Teal, Grön, Lila, Orange)
Material ABS-plast
Kvantitet 4 Pk.
Enheten håller 4 x 50 mL och 9 x 15 mL rör, standard tissuebox, två pipetter och diverse tillbehör
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 102 mm
Längd (engelska) 20,6 tum
Längd (metrisk) 522 mm
Bredd (engelska) 15,5 tum
Bredd (metrisk) 393 mm