Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ -96 AI/ND Viral RNA-isoleringskit
Produktkod. 30054625 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
384 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
30054625 384 förberedelser
1 options
Produktkod. 30054625 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer AM1835
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
De Applied Biosystems™ MagMAX™ -96 AI/ND Viral RNA Isolation Kit är för isolering av viralt RNA och DNA från olika provtyper (dvs miljöprover och biovätskor). Nukleinsyror som renats med detta kit är idealiska för PCR och RT-PCR. applikationer.
MagMAX™ -96 AI/ND Viral RNA Isolation Kit är en första generation MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit validerat av NVSL för användning med AI/ND-virus. Perfekt för att arbeta med låga virala koncentrationer, kitet innehåller tillräckligt med reagens för 4 x 96 reaktioner.
  • Validerad av NVSL för användning med AI/ND-virus
  • Återställ så få som 10 kopior av viralt RNA från 100 till 400μ L prov
  • Typisk virus-RNA-återvinning av> 50 %
  • Idealisk när du arbetar med låga virala koncentrationer
  • Linjär återhämtning ner till 50 transkriptioner
  • 96 prover kan bearbetas på 30 minuter
  • Lätt integrerad i robotplattformar
Fördelarna med MagMAX™ Magnetisk pärlbaserad rening:
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera RNA. Pärlor binder RNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa RNA-utbyten. Dessutom, eftersom filter inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellulära partiklar i prover. Eftersom endast en liten volym magnetiska pärlor behövs för högeffektiv bindning, kan det bundna RNA:t elueras på bara 20 till 50μ L nukleasfritt vatten, koncentrerar RNA från stora, utspädda prover.
Optimerad för isolering av virus från biovätskor:
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit har optimerats för användning med biologiska vätskor och cellfria prover som serum, plasma, pinnar och cellodlingsmedia. Dessa prover ger ofta unika utmaningar vid rening av RNA, inklusive låga virala titrar, stora volymer som ska bearbetas och provets komplexitet. Utan behov av organiska lösningsmedel eller RNA-utfällning MagMAX™ Viral RNA-isoleringskit eliminerar de problem som man ofta stöter på med andra RNA-isoleringsmetoder, såsom filtertäppning, stora elueringsvolymer och inkonsekventa utbyten.
Få samma mängd RNA från 10 gånger mindre prov
Känsligheten för viral RNA-detektion jämfördes med användning av RNA isolerat med Applied Biosystems™ MagMAX™ protokollet eller det nuvarande validerade virustestprotokollet av National Veterinary Services Laboratories (NVSL). Även vid en tiondel av provinmatningen, viral RNA isolerad med hjälp av MagMAX™ kit kan detekteras vid lika eller högre nivåer än RNA isolerat med NVSL-protokollet och rekommenderade konkurrents kit.
Tillbehörsprodukter:
Bärar-RNA (SKU#4382878), Lysis/Binding Solution Concentrate (SKU#AM8500), Wash Solution 1 Concentrate (SKU#AM8504) och Wash Solution 2 Concentrate (SKU#AM8640) är komponenter i MagMAX™ Viral RNA-isoleringskit som också kan köpas separat. Ett 96-brunnars magnetiskt ringställ krävs för att använda detta kit. Magnetic Stand-96 (SKU#AM10027) och 96-brunnars Magnetic Ring Stand (SKU#AM10050) är designade för paramagnetisk kulutfällning från standardmikroplattor med 96 brunnar U-botten. Magnetic-Ring Stand pelleterar de magnetiska pärlorna i en cirkelform, vilket möjliggör enkel borttagning av supernatanten med en robot eller flerkanalspipetter. För ytterligare bearbetningsplattor, Matrix 96-Well U Bottom Polypropylene Plates (Thermo Scientific , artikelnummer 4917) rekommenderas. De MagMAX™ och MagMAX™ -96 virala RNA-isoleringssatser (SKU#AM1939 och SKU#AM1836) är den senaste generationen MagMAX™ kit för denna applikation, men är ännu inte validerade av NVSL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Bärar-RNA lagras vid– 20°°C; RNA-bindande pärlor lagras vid 4 °C. Tvättlösning 2-koncentrat och elueringsbuffert kan förvaras vid antingen 4 °C eller rumstemperatur. Lysisbindningslösningskoncentrat, ⁄tvättlösning 1-koncentrat, RNA-återbindande koncentrat, pärlorupplösningslösning, bearbetningsplattor och lock och PBS-buffert förvaras i rumstemperatur. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Reningstid 1 hr.
Provtyp Flytande prover (t.ex. serum), Virala prover
Slutlig produkttyp Viralt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll
För användning med (utrustning) KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, KingFisher 96, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Antal reaktioner 384 förberedelser
Produktlinje MagMAX
Kvantitet 384 förberedelser
Startmaterial mängd Upp till μ50 l prov
Mål Viralt DNA/RNA
Avkastning 5 ng
Visa mer Visa mindre
Endast för veterinärt bruk.