Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ -96 Viralt RNA-isoleringskit
Produktkod. 30057765 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
96
480
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
30057765 480 Paket med 5
30057783 96 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30057765 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer AMB18365
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detta Applied Biosystems™ kit är för isolering av viralt RNA och DNA från olika provtyper (dvs miljöprover och biovätskor). Nukleinsyror som renats med detta kit är idealiska för PCR- och RT-PCR-applikationer.
Perfekt för att arbeta med låga virala koncentrationer, kitet innehåller tillräckligt med reagenser för 5x 96 reaktioner.
Fördelarna med MagMAX™ Magnetisk pärlbaserad rening:
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera RNA. Pärlor binder RNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa RNA-utbyten. Dessutom, eftersom filter inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellulära partiklar i prover. Eftersom endast en liten volym magnetiska pärlor behövs för högeffektiv bindning, kan det bundna RNA:t elueras i bara 20 –50 μL nukleasfritt vatten, varvid RNA koncentreras från stora, utspädda prover.
Optimerad för isolering av virus från biovätskor:
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral RNA-isoleringskit har optimerats för användning med biologiska vätskor och cellfria prover som serum, plasma, pinnar och cellodlingsmedia. Dessa prover ger ofta unika utmaningar vid rening av RNA, inklusive låga virala titrar, stora volymer som ska bearbetas och provets komplexitet. Utan behov av organiska lösningsmedel eller RNA-utfällning MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit eliminerar de problem som man ofta stöter på med andra RNA-isoleringsmetoder som filtertäppning, stora elueringsvolymer och inkonsekventa utbyten. Med detta kit har DNA- och RNA-inmatningsnivåer från 20 kopior till 25 x 10 6 kopior kvantitativt återvunnits från plasma, serum och mjölk. Och även med mindre provinmatning var patogendetektion lika känslig (ekvivalent C Ts ) eller känsligare (lägre C Ts ) med hjälp av nukleinsyra isolerad med MagMAX™ kit jämfört med nukleinsyra isolerad med ett annat företags produkt. Nedladdningsbara protokoll för användning av detta kit med specifika vätskehanteringssystem finns tillgängliga på vår automationsresurs.
Tillbehörsprodukter:
Bärar-RNA (SKU#4382878), Lysis/Binding Solution Concentrate (SKU#AM8500), Wash Solution 1 Concentrate (SKU#AM8504) och Wash Solution 2 Concentrate (SKU#AM8640) är komponenter i MagMAX™ Viral RNA-isoleringskit som också kan köpas separat. Ett 96-brunnars magnetiskt ringställ krävs för att använda detta kit. Magnetic Stand-96 (SKU#AM10027) och 96-brunnars Magnetic Ring Stand (SKU#AM10050) är designade för paramagnetisk kulutfällning från standardmikroplattor med 96 brunnar, U-botten. Magnetic-Ring Stand pelleterar de magnetiska pärlorna i en cirkelform, vilket möjliggör enkel borttagning av supernatanten med en robot eller flerkanalspipetter. För ytterligare bearbetningsplattor, Matrix 96-Well U Bottom Polypropylene Plates (Thermo Scientific , artikelnummer 4917) rekommenderas. För en NVSL-validerad version av detta kit, se MagMAX™ -96 AI/ND viral RNA-isoleringskit (SKU#1929 och SKU#AM1835).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Bärar-RNA och Lysis Binding Enhancer lagras vid– 20°°C; RNA-bindande pärlor lagras vid 4 °C. Tvättlösning 2-koncentrat och elueringsbuffert kan förvaras vid antingen 4 °C eller rumstemperatur. Lysisbindande ⁄lösningskoncentrat, tvättlösning 1-koncentrat och bearbetningsplattor och lock förvaras i rumstemperatur. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Reningstid 45 min.
Provtyp Cellfria biologiska vätskor, Flytande prover (t.ex. serum), Virala prover
Slutlig produkttyp Viralt DNA ⁄RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll
För användning med (utrustning) KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor, KingFisher 96
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Antal reaktioner 480
Produktlinje MagMAX
Kvantitet 5 x 96 Förberedelser
skala Maxi
Startmaterial mängd Upp till 50μ l
Mål Viralt DNA/RNA
Avkastning 5 ng
Visa mer Visa mindre
Endast för veterinärt bruk.