Beskrivning
Perfekt för att arbeta med låga virala koncentrationer, kitet innehåller tillräckligt med reagenser för 5x 96 reaktioner.
Fördelarna med MagMAX™ Magnetisk pärlbaserad rening:
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera RNA. Pärlor binder RNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa RNA-utbyten. Dessutom, eftersom filter inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellulära partiklar i prover. Eftersom endast en liten volym magnetiska pärlor behövs för högeffektiv bindning, kan det bundna RNA:t elueras i bara 20 –50 μL nukleasfritt vatten, varvid RNA koncentreras från stora, utspädda prover.
Optimerad för isolering av virus från biovätskor:
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral RNA-isoleringskit har optimerats för användning med biologiska vätskor och cellfria prover som serum, plasma, pinnar och cellodlingsmedia. Dessa prover ger ofta unika utmaningar vid rening av RNA, inklusive låga virala titrar, stora volymer som ska bearbetas och provets komplexitet. Utan behov av organiska lösningsmedel eller RNA-utfällning MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit eliminerar de problem som man ofta stöter på med andra RNA-isoleringsmetoder som filtertäppning, stora elueringsvolymer och inkonsekventa utbyten. Med detta kit har DNA- och RNA-inmatningsnivåer från 20 kopior till 25 x 10 6 kopior kvantitativt återvunnits från plasma, serum och mjölk. Och även med mindre provinmatning var patogendetektion lika känslig (ekvivalent C Ts ) eller känsligare (lägre C Ts ) med hjälp av nukleinsyra isolerad med MagMAX™ kit jämfört med nukleinsyra isolerad med ett annat företags produkt. Nedladdningsbara protokoll för användning av detta kit med specifika vätskehanteringssystem finns tillgängliga på vår automationsresurs.
Tillbehörsprodukter:
Bärar-RNA (SKU#4382878), Lysis/Binding Solution Concentrate (SKU#AM8500), Wash Solution 1 Concentrate (SKU#AM8504) och Wash Solution 2 Concentrate (SKU#AM8640) är komponenter i MagMAX™ Viral RNA-isoleringskit som också kan köpas separat. Ett 96-brunnars magnetiskt ringställ krävs för att använda detta kit. Magnetic Stand-96 (SKU#AM10027) och 96-brunnars Magnetic Ring Stand (SKU#AM10050) är designade för paramagnetisk kulutfällning från standardmikroplattor med 96 brunnar, U-botten. Magnetic-Ring Stand pelleterar de magnetiska pärlorna i en cirkelform, vilket möjliggör enkel borttagning av supernatanten med en robot eller flerkanalspipetter. För ytterligare bearbetningsplattor, Matrix 96-Well U Bottom Polypropylene Plates (Thermo Scientific , artikelnummer 4917) rekommenderas. För en NVSL-validerad version av detta kit, se MagMAX™ -96 AI/ND viral RNA-isoleringskit (SKU#1929 och SKU#AM1835).
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | Bärar-RNA och Lysis Binding Enhancer lagras vid– 20°°C; RNA-bindande pärlor lagras vid 4 °C. Tvättlösning 2-koncentrat och elueringsbuffert kan förvaras vid antingen 4 °C eller rumstemperatur. Lysisbindande ⁄lösningskoncentrat, tvättlösning 1-koncentrat och bearbetningsplattor och lock förvaras i rumstemperatur. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Reningstid | 45 min. |
| Provtyp | Cellfria biologiska vätskor, Flytande prover (t.ex. serum), Virala prover |
| Slutlig produkttyp | Viralt DNA ⁄RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll |
| För användning med (utrustning) | MagMAX™ Express-96 magnetisk partikelprocessor, KingFisher 96, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting |
| Antal reaktioner | 96 |
| Vedi altri risultati |
Endast för veterinärt bruk.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.