Beskrivning
De MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit är designat för anrikning av cirkulerande cellfritt DNA (cfDNA) och optimerat för användning med biologiska prover som serum och plasma. Satsen är baserad på MagMAX™ magnetisk pärlteknologi, som möjliggör reproducerbar återvinning av högkvalitativt DNA som är lämpligt för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive realtids-PCR, digital PCR och nästa generations sekvensering.
Skalbar isolering av cirkulerande nukleinsyra från plasma, serum och urin cfDNA-återvinning
är utmanande på grund av den begränsade mängd som finns i cellfria prover. MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit åtgärdar detta med sitt magnetiska pärlbaserade reningsformat som gör att du enkelt kan bearbeta ett brett spektrum av provinmatningsvolymer, från 100μ L till 10 ml. När den används med antingen a KingFisher™ Duo Prime eller KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, 6 till 24 plasma/serumprover med 2 ml ingångsvolym kan isoleras på en gång. Alternativt kan prover bearbetas manuellt med hjälp av ett magnetiskt stativ.
Funktioner i MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit inkluderar:
• Flexibel design som tillåter både manuell och automatiserad isolering av cfDNA
• Skalbart format som möjliggör högre och lägre ingångsvolymer
• Automationsfärdig, fenolfri extraktion
• Snabb procedur, som gör att 6 till 24 prover kan bearbetas vanligtvis på 40 minuter eller mindre när de används med KingFisher Duo Prime Magnetic Particle Processor eller KingFisher Flex Magnetic Particle Processor med 24 Deep-Well Head
• Breda provvolymingångar sträcker sig från 500μ L till 10 ml plasma/serum eller urin
• Innehåller Dynabeads™ MyOne™ Silan för konsekvent isolering av cfDNA
• Elueringsvolymer sträcker sig från 15μ L till 50μ L
Lås upp en mängd information med cellfritt DNA Att isolera
och analysera cirkulerande cfDNA från plasma, serum eller urin har potential att fungera som ett icke-invasivt tillvägagångssätt för att upptäcka och övervaka mål associerade med vissa sjukdomstillstånd som cancer. Det första steget för att uppnå denna värdefulla information är effektiv nukleinsyraisolering som specifikt återvinner det cirkulerande cfDNA:t medan de större DNA-molekylerna lämnas kvar. Detta hjälper till att säkerställa att det kortare, fragmenterade DNA:t är koncentrerat och redo för nedströmsanalys med realtids-PCR, digital PCR eller nästa generations sekvensering.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening Magnetiska
pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra teknologier för isolering av cfDNA. Pärlor binder DNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter och vakuumförgreningar inte används, finns det ingen risk för att cellulära partiklar täpper till dessa föremål under extraktionsprocessen. Detta tilltäppningsproblem är särskilt bekymmersamt med proteinrika prover med stora volymer som plasma som vanligtvis används i cfDNA-studier.
Optimerad ytkemi
The Dynabeads MyOne Silan som ingår i MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit har en optimerad kiselliknande ytkemi med hög specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrainfångning. Dessa aspekter gör Dynabeads MyOne Silan idealisk för återvinning av cirkulerande cfDNA-mål som finns i låga koncentrationer i cellfria kroppsvätskor. När de väl fångats kan dessa sällsynta DNA-fragment sedan elueras i små elueringsvolymer på 15μ L till 50μ L och är redo för nedströmsapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •MagMAX cellfria DNA magnetiska pärlor, 1 x 1,5 |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | dsDNA, Flytande prover (t.ex. serum) |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, realtids-PCR, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Automatiserade protokoll |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttyp | DNA-isoleringssats |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |