Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cellfri DNA-lys/bindningsbuffert
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Denna buffert ingår i MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit (kat. nr. A29319). Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver mer lyserings-/bindningsbuffert än vad som tillhandahålls i satsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | Blod |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttyp | DNA-lys/bindningsbuffert |
| Kvantitet | 425 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Genomiskt DNA |