Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cellfri total nukleinsyraisoleringskit
Beskrivning
MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit är designat för anrikning av alla nukleinsyraarter som finns i cellfria biologiska prover såsom plasma. Satsen använder MagMAX magnetisk pärlteknologi, vilket säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativ nukleinsyra som är lämplig för ett brett spektrum av applikationer, inklusive realtids-PCR, digital PCR och nästa generations sekvensering.
Det magnetiska –pärlbaserade reningsformatet gör att du enkelt kan bearbeta ett brett spektrum av provinmatningsvolymer (1 mL till 6 mL). När den används med KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex Magnetic Particle Processor, kan 6 till 24 plasmaprover med 2 ml ingångsvolym isoleras på en gång. Alternativt kan prover bearbetas manuellt med hjälp av ett magnetiskt stativ.
Funktioner i MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit inkluderar:
- Automationsfärdig, fenolfri extraktion
- Snabb procedur gör att 6 till 24 prover kan bearbetas på 90 minuter eller mindre när de används med KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex Magnetic Particle Processor med ett 24 djupbrunnshuvud
- Flexibelt protokoll rymmer provvolymingångar från 1 mL till 6 mL plasma
- Inget behov av bärar-RNA
- Elueringsvolymer från 15μ L till 60μ L
- Kompatibel med Oncomine Lung cfTNA Research Assay
Gå bortom cellfritt DNA och få den totala bilden
Att isolera och analysera cirkulerande cellfri total nukleinsyra (cfTNA) från plasma och andra cellfria prover fungerar som en icke-invasiv metod för att upptäcka och övervaka mål associerade med vissa sjukdomstillstånd som cancer.
Det första steget för att uppnå denna värdefulla information är effektiv nukleinsyraisolering som specifikt återvinner den cirkulerande nukleinsyraarten som innehåller information relaterad till sjukdomstillståndet. Vikten av cellfritt DNA (cfDNA) håller på att bli etablerad, men det kanske inte berättar hela historien. Cellfria RNA (cfRNA)-sekvenser fungerar som kritiska biomarkörer också i form av mikroRNA och genfusioner. Denna inkludering av cfRNA med cfDNA ger en möjlighet för forskare att utöka sina studier och främja människors hälsa.
MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid-kit är utvecklat av densamma Thermo Fisher Scientific forskare som gav dig MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit. Skillnaden är inkluderingen av alla cfRNA-arter i eluatet, vilket gör att du kan öka mängden tillgänglig information från ett enda cellfritt prov. Precis som cfDNA Isolation Kit är cfTNA-kitet designat för både manuell och automatiserad isolering av nukleinsyra från ett brett provvolyminmatningsintervall på 1 till 6 ml. Det fenolfria, magnetiska pärlformatet gör kitet fullt mottagligt för automatisk isolering.
Tack vare det skalbara formatet som tillåter olika provinmatningar är det möjligt att variera antalet prover som bearbetas med ett enda kit. Till exempel tillhandahålls tillräckligt med reagens för att bearbeta 50 prover på 2 ml plasma vardera. Alternativt, med samma kit är det möjligt att behandla 25 prover på 4 ml plasma vardera. Högre och lägre ingångsvolymer är möjliga och antalet prover som kan bearbetas kommer att variera därefter. Detta unika produktattribut gör att du kan skräddarsy produkten efter dina specifika behov.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera nukleinsyra. Pärlor binder DNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter och vakuumförgreningar inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover. Detta tilltäppningsproblem är särskilt oroande med proteinrika prover med stora volymer som plasma som vanligtvis används i studier av cirkulerande cellfria nukleinsyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •175 mL MagMAX cellfri total nukleinsyra-lys/bindningslösning • 100 ml (slutlig volym) MagMAX cellfri total nukleinsyra tvättlösningskoncentrat • 21 mL MagMAX cellfri total nukleinsyra-elueringslösning • 3,5 mL MagMAX cellfria magnetiska pärlor med total nukleinsyra • 1,5 mL MagMAX cellfritt totalt nukleinsyraproteinas K |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Plasma |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttyp | Total nukleinsyraisoleringssats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |