Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell- och vävnads-DNA-extraktionsbuffert
Produktkod. 16584810
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
1000 Preps
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
16584810 100 förberedelser Varje
17165772 1000 Preps -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 16584810 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A45469
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
MagMAX DNA-cell- och vävnadsextraktionsbuffert, en komponent i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit med cell- och vävnadsextraktionsbuffert, erbjuds separat här för de kitanvändare som behöver extra buffert.
MagMAX DNA-cell- och vävnadsextraktionsbuffert, en komponent i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit med cell- och vävnadsextraktionsbuffert, erbjuds separat här för de kitanvändare som behöver extra buffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 60 ml cell- och vävnads-DNA-extraktionsbuffert
Provtyp Celler, Vävnad
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, PCR, realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Automatiserade protokoll, kompatibla med hög genomströmning, manuella protokoll
Antal reaktioner 100 förberedelser
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Cell- och vävnads-DNA-extraktionsbuffert
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA