Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell- och vävnads-DNA-extraktionsbuffert
Produktkod. 17165772 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
1000 Preps
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
17165772 1000 Preps -
16584810 100 förberedelser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17165772 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A45470
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MagMAX DNA-cell- och vävnadsextraktionsbuffert, en komponent i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit med cell- och vävnadsextraktionsbuffert, erbjuds separat här för de kitanvändare som behöver extra buffert.
MagMAX DNA-cell- och vävnadsextraktionsbuffert, en komponent i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit med cell- och vävnadsextraktionsbuffert, erbjuds separat här för de kitanvändare som behöver extra buffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 600 mL Cell and Tissue DNA Extraction Buffer
Provtyp Cells, Tissue
För användning med (applikation) Next-Generation Sequencing, PCR, Real-Time PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Automated Protocols, High-throughput Compatible, Manual Protocols
Antal reaktioner 1000 Preps
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Cell and Tissue DNA Extraction Buffer
Kvantitet 1000 Preps
Frakt skick Room Temperature
Mål Genomic DNA