Beskrivning
Applied Biosystems MagMAX CORE disruption-modulerna är ett provförberedelsesystem utformat för att komplettera MagMAX CORE Nukleinsyra-reningskit. Denna modulära teknik är optimerad för rening av nukleinsyror från ett brett spektrum av provmatriser som ofta skickas in för veterinärdiagnostiska tester. MagMAX-störningarmodulerna CORE hjälper till med bearbetning av svår-lyserande organismer som Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP).
Nyckelfunktioner
- Bekvämlighet—är en komplett lösning med hjälp av CORE kemi
- Förtroendeoptimerad—extraktion av nukleinsyror från svår-lyserande prover
- Flexibelt—köp bara det du behöver för att lysera MAP och andra svår-lyserande organismer; 100 reaktionsrörsmodul för lägre genomströmning eller 500 reaktionsplattmodul för högre genomströmning
- Ergonomy—effektiviserade provförberedelseprotokollet jämfört med den tidigare mekaniska lysmodulen
- Hållbarhet—minskade rörförbrukningen med användning av högkapacitetsplattmodul
Det finns två modulalternativ beroende på arbetsflöde och genomströmningsbehov:
- MagMAX CORE Disruption Tubes Module, 100 reaktioner, innehåller pärlslagsrör förfyllda med zirkoniapärlor för effektiv störning av enskilda prover
- MagMAX CORE Disruption Plates Module, 500 reaktioner, innehåller 96 djupbrunnsplattor förfyllda med zirkoniapärlor och folieförsegling anpassade för effektiv störning av ett större antal prover
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | qPCR |
| Formatera | Provrör |
| Isoleringsteknik | Mekanisk störning |
| skala | Maxi |
| För användning med (applikation) | DNA-rening |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
Endast för forskning.