Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Mekanisk lyseringsmodul& Glas Microbeads Bunt med CORE Kemi
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MagMAX™ CORE Glas mikropärlor är ett komplement till MagMAX™ CORE Nukleinsyrareningskit och MagMAX™ CORE Mekanisk lyseringsmodul. Pärlorna hjälper till att homogenisera helt uttorkad avföring, såsom miljöprover eller fekala pellets.
Den mekaniska lyseringsmodulen är också tillgänglig separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •1 x 50 mL MagMAX CORE Mikropärlor i glas • 1 x 50 mL MagMAX CORE Lyslösning • 1 x 45 mL MagMAX CORE Bindande lösning • 1 x 60 mL MagMAX CORE Tvättlösning 1 • 1 x 60 mL MagMAX CORE Tvättlösning 2 • 1 x 12 mL MagMAX CORE Elueringsbuffert • 1 x 2,2 mL MagMAX CORE Magnetiska pärlor • 1 x 1,25 mL MagMAX CORE Proteinas K • 1 x 45 mL MagMAX CORE Klargörande lösning • 100 MagMAX CORE Pärlslagningsrör (2 mL) |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Buckala prover, Celler, DNA, RNA, Vävnad, Virus |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Automatiserade protokoll, manuella protokoll, multiplexering |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | 100 tester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Totalt RNA, Patogen DNA ⁄RNA, Genomiskt DNA, Viralt DNA ⁄RNA |