Beskrivning
MagMAX-kitet CORE hjälper till att effektivisera laboratoriearbetsflöden för realtidsapplikationer inom realtid (PCR), RT-PCR och sekvensering
MagMAX CORE Nukleinsyra-reningskit erbjuder:
- Förblandade reagenser i rumstemperatur, vilket avsevärt förbättrar produkthantering och lagring
- Minimal extraktions- och förberedelsetid för reagens, för att få diagnostiska resultat snabbare
- Kompletta arbetsflöden som adresserar 14 unika provtyper och ger en universell provförberedelselösning
- Ett enda protokoll anpassat på flera KingFisher-magnetpartikelprocessorer, vilket förenar alla arbetsflöden oavsett genomströmning
Accelerera
MagMAX CORE Nukleinsyra-reningskit ger snabbare bearbetningstider för instrumenten, vilket möjliggör snabbare diagnostiska resultat. Kitet kräver mindre förberedelsetid på grund av förblandade tvättar som inte kräver tillsats av alkohol. MagMAX-arbetsflödet CORE ger nyhudsyror av högre kvalitet än andra kemier på marknaden, vilket leder till färre arbetsflödesavbrott och högre diagnostisk känslighet.
Optimera
MagMAX CORE Nukleinsyra-reningskit kräver mindre KingFisher-plast, vilket eliminerar onödigt avfall och kostnader. Alla kitreagenser förvaras i rumstemperatur, vilket avsevärt förbättrar produkthanteringen och sparar lagringsutrymme och kostnader. MagMAX-kitet arbetar med ett enda protokoll anpassat till flera KingFisher-magnetpartikelprocessorer, vilket förenar arbetsflöden oavsett genomströmning. Kemin är optimerad för att täcka 15 unika provtyper, inklusive:
- Helblod
- Avföring
- Munvätska
- Djur-, avförings- och miljöprov
- Vävnad
- Mjölk
- Hårsäckar
- Sperma
- Serum
- Öronhack
- Öronslag
- Miljöprover
- BioMed Diagnostics InPouch TF (Tritrichomonas foetus) kultur
- Plasma
Evolve
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit är utformat för att vara den sista provförberedelsen du någonsin kan behöva validera. Den använder en 'CORE'-kemisk formulering och kopplas enkelt till flexibla moduler, vilket introducerar nya tillämpningar utan att introducera nya kemier. Den nya MagMAX-kitformuleringen CORE och arbetsflödet förbereder prover för applikationer med nedströms sekvensering.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •1 x 50 mL MagMAX CORE Lyslösning • 1 x 45 mL MagMAX CORE Bindande lösning • 1 x 60 mL MagMAX CORE Tvättlösning 1 • 1 x 60 mL MagMAX CORE Tvättlösning 2 • 1 x 12 mL MagMAX CORE Elueringsbuffert • 1 x 2,2 mL MagMAX CORE Magnetiska pärlor • 1 x 1,25 mL MagMAX CORE Proteinas K Förvaras i rumstemperatur. |
| Provtyp | Bakterier, Blod, DNA, Flytande prover (t.ex. serum), Andra prover, RNA, Vävnad, Virala prover |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR, sekvensering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttyp | Nukleinsyrareningskit |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Totala nukleinsyror |
Endast för forskning