Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Nukleinsyrareningskit
Produktkod. 30057770 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100
500
Förpackningsstorlek:
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
30057770 500 500 reaktioner
30054479 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30057770 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A32702
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit är en mycket effektiv lösning för att rena RNA och DNA från ett omfattande urval av veterinärprovtyper. Den universella kemin är optimerad för användning på en mängd KingFisher magnetiska partikelprocessorer och satsens modulära design möjliggör flexibilitet att utvecklas med framtida testbehov.
MagMAX-kitet CORE hjälper till att effektivisera laboratoriearbetsflöden för realtidsapplikationer inom realtid (PCR), RT-PCR och sekvensering
MagMAX CORE Nukleinsyra-reningskit erbjuder:
  • Förblandade reagenser i rumstemperatur, vilket avsevärt förbättrar produkthantering och lagring
  • Minimal extraktions- och förberedelsetid för reagens, för att få diagnostiska resultat snabbare
  • Kompletta arbetsflöden som adresserar 14 unika provtyper och ger en universell provförberedelselösning
  • Ett enda protokoll anpassat på flera KingFisher-magnetpartikelprocessorer, vilket förenar alla arbetsflöden oavsett genomströmning
Accelerera
MagMAX CORE Nukleinsyra-reningskit ger snabbare bearbetningstider för instrumenten, vilket möjliggör snabbare diagnostiska resultat. Kitet kräver mindre förberedelsetid på grund av förblandade tvättar som inte kräver tillsats av alkohol. MagMAX-arbetsflödet CORE ger nyhudsyror av högre kvalitet än andra kemier på marknaden, vilket leder till färre arbetsflödesavbrott och högre diagnostisk känslighet.
Optimera
MagMAX CORE Nukleinsyra-reningskit kräver mindre KingFisher-plast, vilket eliminerar onödigt avfall och kostnader. Alla kitreagenser förvaras i rumstemperatur, vilket avsevärt förbättrar produkthanteringen och sparar lagringsutrymme och kostnader. MagMAX-kitet arbetar med ett enda protokoll anpassat till flera KingFisher-magnetpartikelprocessorer, vilket förenar arbetsflöden oavsett genomströmning. Kemin är optimerad för att täcka 15 unika provtyper, inklusive:
  • Helblod
  • Avföring
  • Munvätska
  • Djur-, avförings- och miljöprov
  • Vävnad
  • Mjölk
  • Hårsäckar
  • Sperma
  • Serum
  • Öronhack
  • Öronslag
  • Miljöprover
  • BioMed Diagnostics InPouch TF (Tritrichomonas foetus) kultur
  • Plasma
Evolve
MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit är utformat för att vara den sista provförberedelsen du någonsin kan behöva validera. Den använder en 'CORE'-kemisk formulering och kopplas enkelt till flexibla moduler, vilket introducerar nya tillämpningar utan att introducera nya kemier. Den nya MagMAX-kitformuleringen CORE och arbetsflödet förbereder prover för applikationer med nedströms sekvensering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 275 ml MagMAX CORE Lyslösning
• 1 x 220 mL MagMAX CORE Bindande lösning
• 1 x 300 ml MagMAX CORE Tvättlösning 1
• 1 x 300 ml MagMAX CORE Tvättlösning 2
• 1 x 55 mL MagMAX CORE Elueringsbuffert
• 1 x 11 mL MagMAX CORE Magnetiska pärlor
• 1 x 5 mL MagMAX CORE Proteinas K
Förvaras i rumstemperatur.
Provtyp Bakterier, Blod, DNA, Flytande prover (t.ex. serum), Andra prover, RNA, Vävnad, Virala prover
För användning med (applikation) Realtids-PCR, sekvensering
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Antal reaktioner 500
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Nukleinsyrareningskit
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Viralt DNA/RNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, Ethanol, Thiocyanic acid, Proteinase, tritirachium album serine
Endast för forskning