Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX CORE Nukleinsyrareningskit + mekanisk lyseringsmodul
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE provberedningslösning är ett universellt provberedningssystem utformat för att möta nuvarande och framtida behov av veterinärtester. Denna modulära teknologi är optimerad för rening av nukleinsyror från ett brett utbud av provmatriser som vanligtvis skickas in för veterinärdiagnostik. De MagMAX™ CORE Mekanisk lysismodul erbjuds som ett komplement till MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit för att hjälpa till vid bearbetning av svårlyserade organismer som Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) och bovin tuberkulos i avföring, mjölk och miljöprover.
Funktioner inkluderar:
- Bekväm —en komplett lösning med densamma CORE kemi
- Förtroende för —nukleinsyror av högre kvalitet från prover som är svåra att lysera, inklusive både små (0,3 g) och stora (2 till 5 g) avföringsprover
- Flexibelt —köp bara det du behöver för att lysera MAP och andra svårlysbara organismer
De MagMAX™ CORE Nukleinsyrareningskit och MagMAX™ CORE Mekanisk lysismodul hjälper till att göra ditt labb mer effektivt genom större bekvämlighet, konsekvent prestanda och tids- och kostnadsbesparingar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •1 x 50 mL MagMAX CORE Lyslösning • 1 x 45 mL MagMAX CORE Bindande lösning • 1 x 60 mL MagMAX CORE Tvättlösning 1 • 1 x 60 mL MagMAX CORE Tvättlösning 2 • 1 x 12 mL MagMAX CORE Elueringsbuffert • 1 x 2,2 mL MagMAX CORE Magnetiska pärlor • 1 x 1,25 mL MagMAX CORE Proteinas K • 1 x 45 mL MagMAX CORE Klargörande lösning • 100 MagMAX CORE Pärlslagningsrör (2 mL) |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Buckala prover, Celler, DNA, RNA, Vävnad, Virus |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Automatiserade protokoll, manuella protokoll, multiplexering |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | 100 tester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Totalt RNA, Patogen DNA ⁄RNA, Genomiskt DNA, Viralt DNA ⁄RNA |