Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Beads
Produktkod. 15919130 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
45 ml
Förpackningsstorlek:
45ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15919130 45 ml 45ml
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15919130 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A36579
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Dessa magnetiska bindande pärlor ingår i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit.
Dessa magnetiska bindande pärlor ingår i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit. De finns separat för applikationer som kräver fler bindningspärlor än vad som finns i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at room temperature.
Produktlinje MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Bead
Kvantitet 45 ml