Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Elueringslösning
Produktkod. 15928850 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
120 ml
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Kvantitet unitSize
15928850 120 ml 1 paket
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15928850 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A36582
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Denna elueringslösning ingår i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit.
Denna elueringslösning ingår i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit. Den finns tillgänglig separat för applikationer som kräver mer elueringslösning än vad som finns i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Elueringslösning
Kvantitet 120 ml