Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit
Produktkod. 15864654 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
15864654 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15864654 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A36570
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit är en automatiserbar magnetisk pärlbaserad provberedningsteknik för isolering av genomiskt DNA (gDNA) från 50μ L till 2 ml helblod, saliv, buffy coat och buckala pinnar.
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit är en automatiserbar magnetisk pärlbaserad provberedningsteknik för isolering av genomiskt DNA (gDNA) från 50μ L till 2 ml helblod, saliv, buffy coat och buckala pinnar. Det resulterande renade gDNA:t är idealiskt för en mängd nedströms molekylärbiologiska tillämpningar som qPCR, nästa generations sekvensering och mikroarrayanalys. Ett kit räcker för att bearbeta 200 –50 200μ L-prover –eller 100 200 400μ L-prover förutom buffy coat-prover. Endast för buffy coat räcker ett kit för att bearbeta –40 60 prover vid 50 200 –ul inmatad volym. För att bearbeta upp till 200 buffy coat-prover, köp ytterligare elueringslösning (kat. nr. A36582).
Huvudfunktioner i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit:
• Bearbeta –6 96 prover på 45 minuter med 5 minuters praktisk tid
• Isolera gDNA från 50μ –L 2 mL prov med ett enkelt protokoll i SBS mikrotiterplattor
• Hoppa över prov- och buffertvolymnormaliseringssteg för problemfri bearbetning
• Nedladdning validerad BindIt mjukvaruautomatiseringsskript för KingFisher Duo Prime och Flex reningssystem
• Automationsvänliga fristående MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 reagensflaskor finns tillgängliga
Isolera genomiskt DNA från flera provtyper med ett enda provförberedande kit
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit isolerar gDNA från 50μ L 2 –mL helblod (figur nedan), färsk och stabiliserad saliv (figur nedan) och EDTA/Streck cfDNA tube buffy coat (figur nedan). Dessutom kan samma kit användas för att isolera gDNA från buckala pinnprover och andra biologiska provtyper. MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit maximerar gDNA-utbyten genom att behandla prover med proteinas K (PK) och PK-förstärkare följt av en innovativ lysis/bindningslösning för att samtidigt lysera celler, denaturera proteiner och fånga gDNA på ultra 2.0 gDNA magnetisk bindande beads med hög bindningskapacitet. Ultra 2.0 Wash I-lösningen tar bort proteiner, rengöringsmedel och andra föroreningar från den bundna nukleinsyran. gDNA:t frigörs sedan från pärlorna med en låg-TE-elueringslösning.
Snabba och problemfria MagMAX magnetiska pärlor-baserade gDNA-arbetsflöden
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit kombinerar flera mödosamma provbearbetningssteg till ett enda steg för att minimera den tid och ansträngning som traditionellt krävs av andra metoder utan att kompromissa med utbyte och renhet. Bearbeta ett brett utbud av provvolyminmatningar samtidigt utan provnormalisering eller reagensvolymjusteringar för problemfri provförberedelse. Matcha helt enkelt dina provvolymer med ett av tre standardinmatningsarbetsflöden (50μ L till 400μ L, upp till 1 mL, upp till 2 mL) och följ arbetsinstruktionerna för antingen manuell eller halvautomatisk provberedning.
Tillverkad för KingFishers reningssystem
MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit är optimerat för användning på KingFisher Duo Prime med måttlig genomströmning (kat.nr. 5400110) och KingFisher Flex (kat.nr. 5400630) reningssystem med högre genomströmning. Användare kan bearbeta upp till 400μ L provvolym i hög genomströmning SBS 96-brunnars mikrotiterplattor med djupa brunnar med Flex-systemet. För mindre provsatser kan användare bearbeta 12 prover med Duo Prime-systemet. Större provinmatningsvolymer (1 2 –mL), som är mer utmanande att bearbeta, renas in SBS 24-brunnars mikrotiterplattor med djupa brunnar för antingen 24 prover på Flex eller 6 prover på Duo Prime-systemet. KingFisher instrument BindIt programvaruskript för alla exempeltyper och både Flex- och Duo Prime-system kan laddas ner nedan och installeras på KingFisher-instrumenten.
Arbetar du med provnummer med högre genomströmning?
Samma MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit-reagenser finns tillgängliga som automationsvänliga fristående reagenser. MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 fristående reagenser buteljeras individuellt i större reagensvolymer för att göra dina högeffektiva arbetsflöden lättare att hantera. När de köps tillsammans som en uppsättning av sex fristående reagenser kommer användarna att ha tillräcklig volym MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-reagenser för att bearbeta 2000 –50 200 uL prover eller –1000 200 400 uL prover.
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Proteinas K, 45 mL (kat. nr. A36578)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Binding Beads, 45 mL (kat.nr. A36579)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Wash I Solution, 1,1 L (Kat. Nr. A36580)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Lysis/Binding Solution, 450 mL (Kat. Nr. A36581)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 elueringslösning, 120 ml (kat. nr. A36582)
MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0 Enhancer Solution, 45 mL (kat.nr. A36583)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •4,5 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Proteinas K, förvara i rumstemperatur
• 4,5 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Beads, förvara i rumstemperatur
• 110 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Solution, förvara i rumstemperatur
• 45 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Lysis/Binding Solution, förvara i rumstemperatur
• 12 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 elueringslösning, förvara i rumstemperatur
• 4,5 mL MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Enhancer Solution, förvara i rumstemperatur
Formatera Sats
För användning med (applikation) Sekvensering
Produktlinje MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit
Kvantitet 1 Kit