Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Lysis/Binding Solution
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Denna lysis/bindningslösning ingår i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit. Den finns tillgänglig separat för applikationer som kräver mer lyserings-/bindningslösning än vad som tillhandahålls i satsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at room temperature. |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttyp | DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Lysis/Binding Solution |
| Kvantitet | 450 ml |
| Frakt skick | Room Temperature |