Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Solution
Produktkod. 15908850 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1,1 l
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15908850 1,1 l 1 paket
1 options
Produktkod. 15908850 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A36580
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna Wash I-lösning ingår i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit.
Denna Wash I-lösning ingår i MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit. Den finns tillgänglig separat för applikationer som kräver mer tvättlösning än vad som finns i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at room temperature.
Produktlinje MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Solution
Kvantitet 1,1 l