Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit
Produktkod. 17914771 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
Up to 2,000 preps
Up to 600 preps
Produktkod. 17914771
Brand: Applied Biosystems™ A52736
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Applied Biosystems MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit är ett magnetiskt pärlbaserat nukleinsyrareningskit avsett för isolering och rening av viral och bakteriell nukleinsyra från respiratoriska biologiska prover för nedströms qPCR-tillämpningar.
De Applied Biosystems MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit är ett magnetiskt pärlbaserat nukleinsyrareningskit avsett för isolering och rening av viral och bakteriell nukleinsyra från respiratoriska biologiska prover för nedströms qPCR-tillämpningar.
Funktioner i MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit inkluderar:
•Kompatibel med flera nedströmsanalyser
• Enkelt reningsprotokoll för rutintestade patogener och respiratoriska biologiska prov utan behov av ytterligare lysering
• Möjlighet att rena olika prover på en platta
• Hållbar produkt med biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Designad för att fungera med KingFisher Apex Dx-instrument på under 40 minuter
Satsen är avsedd att användas av kvalificerad och utbildad klinisk laboratoriepersonal som är specifikt instruerad och utbildad i teknikerna för automatisk rening av magnetiska pärlor och in vitro-diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
• Binding Solution, 160 mL
• Wash Solution, 300 mL
• Binding Beads, 6 mL
• Proteinase K, 3 mL
• Elution Buffer, 36 mL
Shipped and stored at room temperature.
Formatera 96-well Plate
Isoleringsteknik Magnetic Bead
Provtyp Nasopharyngeal swab, Anterior nasal swab, Saliva, Sputum
För användning med (utrustning) KingFisher™ Apex Dx
För användning med (applikation) Real-Time PCR
Antal reaktioner Up to 600 preps
Nukleinsyratyp Viral and Bacterial
Produktlinje MagMAX
Kvantitet Up to 600 preps
Frakt skick Room Temperature
Mål Respiratory Pathogens
Visa mer Visa mindre
För in vitro-diagnostik