Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Applied Biosystems MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit är ett magnetiskt pärlbaserat nukleinsyrareningskit avsett för isolering och rening av viral och bakteriell nukleinsyra från respiratoriska biologiska prover för nedströms qPCR-tillämpningar.
Funktioner i MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit inkluderar:
•Kompatibel med flera nedströmsanalyser
• Enkelt reningsprotokoll för rutintestade patogener och respiratoriska biologiska prov utan behov av ytterligare lysering
• Möjlighet att rena olika prover på en platta
• Hållbar produkt med biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Designad för att fungera med KingFisher Apex Dx-instrument på under 40 minuter
Satsen är avsedd att användas av kvalificerad och utbildad klinisk laboratoriepersonal som är specifikt instruerad och utbildad i teknikerna för automatisk rening av magnetiska pärlor och in vitro-diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Binding Solution, 530 mL |
| Formatera | 96-well Plate |
| Isoleringsteknik | Magnetic Bead |
| Provtyp | Nasopharyngeal swab, Anterior nasal swab, Saliva, Sputum |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Apex Dx |
| För användning med (applikation) | Real-Time PCR |
| Antal reaktioner | Up to 2,000 preps |
| Nukleinsyratyp | Viral and Bacterial |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | Up to 2,000 preps |
| Visa mer |
För in vitro-diagnostik