Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™mirVana™ Total RNA-isoleringskit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Skalbar isolering av RNA (inklusive små RNA)
De MagMAX™mirVana™ Total RNA Isolation Kit är designat för isolering av totalt RNA, inklusive små RNA som mikroRNA, från en mängd olika provtyper. Satsen använder MagMAX magnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör reproducerbar återvinning av högkvalitativt RNA som är lämpligt för ett brett spektrum av applikationer, inklusive TaqMan™ miRNA-detektionsanalyser.
Det magnetiska –pärlbaserade reningsformatet gör att du enkelt kan skala från att bearbeta 6 till 96 prover samtidigt när de används med KingFisher™ Duo Prime eller KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor. Alternativt kan prover bearbetas manuellt med hjälp av ett magnetiskt stativ.
Funktioner hos MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit inkluderar:
- Automationsfärdig, fenolfri extraktion
- Strömlinjeformade protokoll för många icke-invasiva biologiska prover samt vävnader och cellkultur
- Återvinning av rena miRNA som är kompatibla med miRNA-Seq och qRT-PCR-metoder som TaqMan™ Avancerat miRNA cDNA Synthesis Kit och TaqMan™ Avancerade miRNA-analyser
Ett kit för att isolera äkta total-RNA från en mängd olika provtyper
Varför köpa flera reningssatser för att isolera alla RNA som finns i dina olika provtyper? MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit eliminerar huvudvärken med att beställa“ specialiserade” kit eftersom det har optimerats för användning med de flesta biologiska prover. Det behövs inte längre separata, specifika kit för att isolera mikroRNA från plasma- och fastvävnadsprover.
Satsen är utformad för både låg- och högkapacitetsisolering av äkta total-RNA som täcker hela spektrumet av RNA som finns i celler från små RNA som mikroRNA till icke-kodande RNA, budbärar-RNA och ribosomalt RNA. Det fenolfria, magnetiska pärlformatet gör kitet fullt mottagligt för automatiserad RNA-isolering från följande prover:
- Serum/plasma
- Helblod
- Vävnad
- Cellkultur
- Urin
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera totalt RNA. Pärlor binder RNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket möjliggör högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellulära partiklar i prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Box 1 (förvara vid -15 till -°25 C) |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Reningstid | Upp till 1,5 timme. |
| Elueringsvolym | 20 till 100μ L |
| Provtyp | Celler, Plasma, Serum, Vävnad, Urin, Helblod |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Böja, KingFisher™ Apex |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 96 reaktioner |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase