Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Mikrobiom pärlplatta
Beskrivning
Denna pärlplatta ingår i MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (kat. nr. A42357). Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver extra plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Buckala prover, Celler, Svampar, Flytande prover (t.ex. serum), Virala prover, Jästsvampar |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Viralt DNA/RNA, Patogen DNA/RNA, Totala nukleinsyror |