Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Mikrobiom pärlrör
Beskrivning
Dessa pärlrör ingår i MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (kat. nr. A42358). De görs tillgängliga separat för applikationer som kräver fler rör än vad som finns i satsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at room temperature. |
| Provtyp | Bacteria, Blood, Buccal Samples, Cells, Fungi, Liquid Samples (e.g. Serum), Viral Samples, Yeast |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | High-throughput Compatible, Manual Protocols, Automated Protocols |
| För användning med (applikation) | Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | 100 tubes |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Mål | Viral DNA/RNA, Pathogen DNA/RNA, Total Nucleic Acids |