Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Mikrobiom lyslösning
Beskrivning
Denna lysbuffert ingår i MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (kat. nr. A42357 och A42358). Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver mer lyslösning än vad som finns i satsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Provtyp | Bakterier, blod, buckala prover, celler, svampar, flytande prover (t.ex. serum), virusprover, jäst |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | 800 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Viralt ⁄DNA RNA, Patogen ⁄DNA RNA, totala nukleinsyror |