Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit, med pärlplatta
Beskrivning
Avföring och jord är ofta de provtyper som forskare inom mikrobiomområdet väljer. Men dessa prover råkar också vara några av de mest utmanande att extrahera RNA och DNA från, fram till nu. MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit möjliggör effektiv nukleinsyraextraktion med hög genomströmning från avföring och jord. Satsen använder MagMAX magnetiska pärlor, vilket säkerställer reproducerbar återvinning av högkvalitativ nukleinsyra som är kompatibel med ett brett spektrum av applikationer, inklusive mikroarrayer, realtids-PCR och nästa generations sekvensering.
Funktioner i MagMAX Microbiome Nucleic Acid Isolation Kit inkluderar:
•Automationsförberedda protokoll designade för KingFisher Flex- och KingFisher Duo Prime-systemen
• Snabb procedur gör att 96 prover kan bearbetas∼ 60 minuter
• Kompatibel med avföring, jord och svabbar som finns i transportmedium
• Mekanisk störning via pärlslagning i 96-brunnars platta eller individuella rör
• Elueringsvolymer från 50 till 200μ L
Maximera provinmatning och nukleinsyraåtervinning på minimal tid
Upp till 100 mg avföring kan bearbetas per brunn i en KingFisher 96-djupa brunnsplatta. När extraktionsprocessen utförs med ett KingFisher Flex-system kan 96 prover bearbetas∼ 60 minuter; när du använder ett KingFisher Duo Prime-system kan 12 prover bearbetas i∼ 50 minuter. När protokollet är klart koncentreras rent RNA och DNA i 100μ L av elueringsbuffert.
Två pärlslagningsformat tillgängliga
Högkapacitetsbearbetning av svåra prover som avföring är möjlig med plattor med 96 djupa brunnar som innehåller zirkoniumoxidpärlor i kombination med optimerade MagMAX Microbiome-reagenser. Om bearbetning av 96 prover åt gången inte behövs finns samma pärlor tillgängliga i rörformat för bearbetning med lägre genomströmning. När pärlslagningssteget är klart kan lysatet överföras till en KingFisher 96-djupa brunnsplatta och bearbetas på ett KingFisher Flex eller KingFisher Duo Prime-system.
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera nukleinsyra. Pärlor binder DNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter och vakuumförgreningar inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellpartiklar i prover. Detta tilltäppningsproblem är särskilt bekymmersamt med avföringsprover som vanligtvis används för mikrobiomforskning.
De Dynabeads MyOne Silan som ingår i MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit har en optimerad kiselliknande ytkemi med hög specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrainfångning. Dessa aspekter gör Dynabeads MyOne Silan idealisk för återvinning av RNA och DNA. När de väl infångats kan dessa nukleinsyror sedan elueras i 50-100μ L elueringsbuffert för användning i nedströmsapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •80 ml lyseringsbuffert; rumstemperatur • 50 ml bindande lösning; rumstemperatur • 200 ml tvättbuffert; rumstemperatur • 20 ml elueringslösning; rumstemperatur • 4 ml proteinas K; rumstemperatur • 2 mL total nukleinsyrabindande pärlor; rumstemperatur • 1 96-djupbrunnsplatta; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Bakterier, Biovätskor, Fekal, Jord, Svabbar (bukkala eller hud), Jästsvampar |
| Elueringsvolym | 50 till 200μ l |
| Slutlig produkttyp | RNA och DNA |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Böja, KingFisher™ Apex |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Kvantitet | 100 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |