Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Patogen RNA/DNA Kit
Produktkod. 30057801 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
480 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
30057801 480 förberedelser
1 options
Produktkod. 30057801 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4462359
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Applied Biosystems™ MagMAX™ Pathogen RNA/DNA Kit möjliggör rening av RNA och DNA från virus och lättlysbara bakterier och parasiter, med hjälp av magnetisk partikelteknologi i ett format med 96 brunnar.
PCR-hämmare avlägsnas effektivt i processen, vilket gör den resulterande nukleinsyran idealisk för realtids-PCR- och RT-PCR-applikationer.
Nyckelfunktioner:
  • Bekvämlighet och flexibilitet: ett kit för RNA och DNA, lämpligt för ett brett utbud av provtyper provinmatningsvolymer
  • Ökat förtroende för dina resultat: färre falsknegativa på grund av effektivt avlägsnande av PCR-hämmare
  • Förbättrat arbetsflödeseffektivitet: bearbeta 96 prover på cirka 45 minuter med hjälp av MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
De MagMAX™ Pathogen RNA/DNA Kit har optimerats för att ge en bekväm, flexibel lösning. Detta enda kit rymmer:
  • Rening av RNA och DNA
  • Rening från virus och lättlysbara bakterier och parasiter
  • Låga och höga provinmatningsvolymer
  • Ett brett utbud av provtyper:
  • Prover med lågt cellinnehåll (t.ex. serum och plasma; näs-, trakeal- och kloakprover; öronskåror)
  • Helblod
  • Sädesvätska
  • Oral vätska
  • Avföring
  • Biomeddiagnostik InPouch™ TF (Tritrichomonas foetus) kultur
De MagMAX™ Pathogen RNA/DNA Kit är lätt att automatisera
Rena RNA/DNA från 96 prover på cirka 45 minuter med hjälp av MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor. Låga och höga provinmatningsvolymer kan användas för de flesta provtyper, och flera provtyper kan bearbetas samtidigt på samma platta efter provspecifik förbearbetning, vilket sparar tid och plast.
Öka noggrannheten i dina resultat
Minska falskt negativa resultat tack vare det effektiva avlägsnandet av PCR-hämmare som uppnås av MagMAX™ Patogen RNA/DNA Kit. Magnetiska partiklar binder RNA/DNA mer effektivt och tvättas noggrannare än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre utbyte och renhet av RNA/DNA. Dessutom har ingen provkorskontaminering observerats på grund av omfattande optimering av MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor-program.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur:
1 flaska ⁄lysisbindande lösningskoncentrat 1 flaska tvättlösning 1 koncentrat 2 flaskor tvättlösning 2 koncentrat 1 flaska elueringsbuffert Förvara vid 4
° C:
1 flaska nukleinsyrabindande pärlor
Lagras vid -20° C:
1 flaska Lysis
ENHANCER 5 tuber bärarnukleinsyra
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Reningstid 45 min.
Provtyp Vilken typ av bomullspinne som helst, Bakterier, BioMed Diagnostics InPouch™ TF Kultur, Cellfria biologiska vätskor, Öronskåror, Avföring, Mygga, Parasitprover, Plasma, Saliv, Serum, Vävnadshomogenater, Virala prover, Prover på virala transportmedia, Helblod
Slutlig produkttyp Viralt DNA ⁄RNA, Patogen DNA ⁄RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll
För användning med (utrustning) KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, KingFisher 96, MagMAX™ Express magnetisk partikelprocessor
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), PCR
Antal reaktioner 480 förberedelser
Produktlinje MagMAX
Kvantitet 480 förberedelser
Mål Patogen DNA/RNA, Viralt DNA/RNA