Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Plant RNA-isoleringskit
Beskrivning
MagMAX Plant RNA Isolation Kit är utformat för automatiserad högkapacitets- eller manuell rening av totalt RNA från en mängd olika växtarter och vävnadstyper. Det använder paramagnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör höga utbyten och robust prestanda. Den höga bindningskapaciteten, enhetliga partikelstorleken och snabba magnetiska responsen hos MagMAX magnetiska kulor gör teknologin idealisk för högkapacitets automatisk nukleinsyrarening, samt för manuell nukleinsyrarening av lågkapacitetsanvändare. Det resulterande högkvalitativa renade RNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer, och kan användas i en mängd olika nedströmsapplikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR och andra enzymatiska reaktioner.
- Mångsidig – och lämplig för alla växttyper och delar, inklusive vedartade, polyfenolrika och lignifierade prover
- Höga utbyten av rent total-RNA
- Högkvalitativa – isolat intakt med totalt RNA, fritt från inhibitorer och gDNA-kontaminering. Isolerat RNA är lämpligt för långtidslagring vid -20 °C.
- Flexibel, – lättjusterbar för högkapacitetsautomationsplattformar och manuell bearbetning
Användningsområden
MagMAX Plant RNA Isolation Kit är utformat för snabb extraktion av högrenhet RNA som är lämpligt för alla konventionella molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive:
- RT-PCR
- RT-qPCR
- Norra blottning
- Nukleasskyddstest
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Det magnetiska pärlbaserade –reningsformatet i kitet möjliggör enkel skalning av antalet prover som bearbetas manuellt med ett magnetiskt stativ eller med en magnetisk partikelprocessor som KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex processorer.
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra teknologier för att isolera nukleinsyror. Pärlor binder RNA och DNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa avkastningar. Dessutom, eftersom filter och vakuummanifolder inte används, finns ingen risk för att osmälta vävnadspartiklar täpper till dessa föremål under extraktionsprocessen. Detta problem med igensättning är särskilt oroande för fibervävnadsprover som inte är helt lyserade under störnings- och homogeniseringsstegen.
Optimerad pärytans kemi
Dynabeads MyOne Karboxylsyran som används i MagMAX Plant RNA Isolation Kit har en optimerad ytkemi med hög specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrafångst. Dessa aspekter gör Dynabeads magnetisk teknik idealisk för återvinning av RNA-mål som finns i olika växtprover. När RNA har fångats in elueras det sedan i 100 μl och är redo för senare tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •60 ml lyseringsbuffert, förvara vid rumstemperatur • 1 injektionsflaska Dnase I (lyofiliserad), förvara vid -5 till -°30 C efter rekonstituering • 1 mL DNas I-rekonstitutionsbuffert (att läggas till DNase I-flaskan) • 3 x 1 mL mangankloridlösning, förvara vid -5 till -30 ° •C 2 x 1,4 mL RNA-bindande pärlor, Förvara °vid 2 C °till •8 C 12 mL DNas I-buffert (2X), förvara vid -20°±° • 5 C 110 mL tvättlösning 1 koncentrat, förvara i rumstemperatur • 50 mL tvättlösning 2-koncentrat, förvara i rumstemperatur • 20 ml återbindningsbuffert, förvara vid rumstemperatur • 30 ml elueringsbuffert, förvara vid rumstemperatur |
| Provtyp | Växtprover |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll |
| För användning med (applikation) | Sekvensering, RT-PCR (Endpoint), Realtids-PCR |
| Produktlinje | MagMAX |
| Kvantitet | 96 Förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Mål | Totalt RNA |