Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Plant RNA-isoleringskit
Produktkod. p-7181498
Change view
Kvantitet:
1000 beredningar
384 Förberedelser
96 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15786048 96 Förberedelser 1 uppsättning
15796048 384 Förberedelser 1 uppsättning
17153621 1000 beredningar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15786048 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A33784
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
MagMAX Plant RNA Isolation Kit är designat för automatiserad höggenomströmning eller manuell rening av totalt RNA från många olika växtarter och vävnadstyper.
MagMAX Plant RNA Isolation Kit är designat för automatiserad höggenomströmning eller manuell rening av totalt RNA från många olika växtarter och vävnadstyper. Den använder paramagnetisk pärlteknologi, vilket möjliggör hög avkastning och robust prestanda. Den höga bindningskapaciteten, enhetliga partikelstorleken och snabba magnetiska responsen hos MagMAX magnetiska pärlor gör teknologin idealisk för automatisk nukleinsyrarening med hög genomströmning, såväl som för manuell nukleinsyrarening av användare med låg genomströmning. Det resulterande högkvalitativa renade RNA:t är fritt från proteiner, nukleaser och andra föroreningar eller inhibitorer och kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR och andra enzymatiska reaktioner.
Mångsidig —lämplig för alla växttyper och delar, inklusive träiga, polyfenolrika och lignifierade prover
Höga utbyten av rent total-RNA
Högkvalitativa isolerar —intakt totalt RNA, fritt från inhibitorer och gDNA-kontamination. Isolerat RNA är lämpligt för långtidsförvaring vid -20 °C.
Flexibel —lätt justerbar för automationsplattformar med hög genomströmning och manuell
bearbetning Tillämpningar
MagMAX Plant RNA Isolation Kit är designat för snabb extraktion av högrent RNA lämpligt för alla konventionella molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern blotting
• Nukleasskyddsanalys
Fördelar med MagMAX magnetisk pärlbaserad –rening
Det magnetiska pärlbaserade –reningsformatet i kitet möjliggör enkel skalning av antalet prover som bearbetas antingen manuellt med ett magnetiskt stativ eller med en magnetisk partikelprocessor såsom KingFisher Duo Prime eller KingFisher Flex-processorer.
Magnetiska pärlor erbjuder många fördelar jämfört med andra tekniker för att isolera nukleinsyror. Pärlor binder RNA och DNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekventa utbyten. Dessutom, eftersom filter och vakuumgrenrör inte används, finns det ingen risk för att osmälta vävnadspartiklar täpper till dessa föremål under extraktionsprocessen. Detta tilltäppningsproblem är särskilt oroande med vävnadsprover av fibrösa växter som inte är helt lyserade under avbrotts- och homogeniseringsstegen.
Optimerad pärlytaskemi The
Dynabeads MyOne Karboxylsyra som används i MagMAX Plant RNA Isolation Kit har en optimerad ytkemi med hög specifik yta som möjliggör effektiv kinetik och hög känslighet vid nukleinsyrafångning. Dessa aspekter gör Dynabeads magnetisk teknologi idealisk för återvinning av RNA-mål som finns i en mängd olika växtprover. När det väl infångats elueras RNA:t i 100μ L och redo för nedströmsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •60 ml lyseringsbuffert, förvara vid rumstemperatur
• 1 injektionsflaska Dnase I (lyofiliserad), förvara vid -5 till -°30 C efter rekonstituering
• 1 mL DNas I-rekonstitutionsbuffert (att läggas till DNase I-flaskan)
• 3 x 1 mL mangankloridlösning, förvara vid -5 till -30 °
•C 2 x 1,4 mL RNA-bindande pärlor, Förvara °vid 2 C °till
•8 C 12 mL DNas I-buffert (2X), förvara vid -20°±°
• 5 C 110 mL tvättlösning 1 koncentrat, förvara i rumstemperatur
• 50 mL tvättlösning 2-koncentrat, förvara i rumstemperatur
• 20 ml återbindningsbuffert, förvara vid rumstemperatur
• 30 ml elueringsbuffert, förvara vid rumstemperatur
Provtyp Växtprover
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
För användning med (applikation) Sekvensering, RT-PCR (Endpoint), Realtids-PCR
Produktlinje MagMAX
Kvantitet 96 Förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Totalt RNA