Beskrivning
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool. They are designed to be used with MagMAX Prime Stool Lysis Buffer and MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 15 –25 °C. |
| Formatera | Provrör |
| Isoleringsteknik | Pärlor |
| Provtyp | Fekal bomullspinne i transportmedia, Pall |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll |
| Nyckelfunktioner | Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Visa mer |
Endast för forskning.