Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ bakterier och svamplysbuffert
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
Upp till 100 reaktioner
Upp till 1000 reaktioner
Beskrivning
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer är speciellt utformad för att möjliggöra lys och nukleinsyraåtervinning från de mest utmanande patogenerna, såsom grampositiva bakterier, jäst och svampar. Den är designad för att användas tillsammans med MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit för att maximera RNA- och DNA-utbytet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Butik på– 15 till– 25 °C. |
| Formatera | Flaska |
| Isoleringsteknik | Pärlor |
| Provtyp | Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma |
| För användning med (applikation) | Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll |
| Nyckelfunktioner | Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra |
| Antal reaktioner | Upp till 1000 reaktioner |
| Visa mer |