Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ bakterier och svamplysbuffert
Produktkod. 17924741 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
Upp till 100 reaktioner
Upp till 1000 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
17924741 Upp till 100 reaktioner
17914731 Upp till 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17924741 Leverantör Applied Biosytstems™ Leverantörsnummer A59053
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer är speciellt utformad för att möjliggöra lys och nukleinsyraåtervinning från de mest utmanande patogenerna, såsom grampositiva bakterier, jäst och svampar.
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer är speciellt utformad för att möjliggöra lys och nukleinsyraåtervinning från de mest utmanande patogenerna, såsom grampositiva bakterier, jäst och svampar. Den är designad för att användas tillsammans med MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit för att maximera RNA- och DNA-utbytet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetisk
Färg Klart
Innehåll och lagring Butik på– 15 till– 25 °C.
Formatera Flaska
Isoleringsteknik Pärlor
Provtyp Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
Nyckelfunktioner Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Antal reaktioner Upp till 100 reaktioner
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Reagens
Kvantitet 5 mL
Provvolym 200 400–μ L
Frakt skick Torr is
Mål Viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra