Läs mer
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ bakterier och svamplysbuffert
Product Code. p-200007342 Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Antal reaktioner:
Upp till 100 reaktioner
Upp till 1000 reaktioner
Product Code. 17924741
Brand: Applied Biosytstems™ A59053
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer är speciellt utformad för att möjliggöra lys och nukleinsyraåtervinning från de mest utmanande patogenerna, såsom grampositiva bakterier, jäst och svampar.
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer är speciellt utformad för att möjliggöra lys och nukleinsyraåtervinning från de mest utmanande patogenerna, såsom grampositiva bakterier, jäst och svampar. Den är designad för att användas tillsammans med MagMAX Prime Viral/Pathogen NA-isoleringskit för att maximera RNA- och DNA-utbytet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ av pärla Magnetisk
Färg Klart
Innehåll och lagring Butik på– 15 till– 25 °C.
Formatera Flaska
Isoleringsteknik Pärlor
Provtyp Svabbar i transportmedia, Saliv, Urin, Serum, Plasma
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, RT-PCR (endpoint), realtids-PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Högkapacitetskompatibla, automatiserade protokoll
Nyckelfunktioner Isolera och rena viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra
Antal reaktioner Upp till 100 reaktioner
Nukleinsyratyp DNA/RNA
Produktlinje MagMAX
Produkttyp Reagens
Kvantitet 5 mL
Provvolym 200 400–μ L
Frakt skick Torr is
Mål Viral, bakteriell, parasitisk och svampnukleinsyra